N165
Naloxone benzoylhydrazone
solid
Synonyme(s) :
[(5α)-4,5-Epoxy-3,14-dihydroxy-17-(2-propenyl)morphinan-6-ylidene]hydrazide benzoic acid
199,00 €
About This Item
199,00 €
Produits recommandés
Forme
solid
Contrôle du médicament
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Couleur
yellow
Solubilité
DMSO: soluble
H2O: soluble (with the addition of 0.1 N HCl)
ethanol: soluble
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@@]12Oc3c(O)ccc4C[C@H]5N(CC[C@@]1(c34)[C@@]5(O)CC\C2=N/NC(=O)c6ccccc6)CC=C
InChI
1S/C26H27N3O4/c1-2-13-29-14-12-25-21-17-8-9-19(30)22(21)33-23(25)18(10-11-26(25,32)20(29)15-17)27-28-24(31)16-6-4-3-5-7-16/h2-9,20,23,30,32H,1,10-15H2,(H,28,31)/b27-18+/t20-,23+,25+,26-/m1/s1
Clé InChI
AKXCFAYOTIEFOH-XTNAHFASSA-N
Informations sur le gène
human ... OPRK1(4986) , OPRL1(4987) , OPRM1(4988)
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable