P9053
Pyridine-2-aldoxime methochloride
Synonyme(s) :
2-PAM chloride, Pralidoxime chloride
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (organic)
Forme
solid
Pf
230 °C (lit.)
Solubilité
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Chaîne SMILES
[Cl-].C[n+]1ccccc1\C=N\O
InChI
1S/C7H8N2O.ClH/c1-9-5-3-2-4-7(9)6-8-10;/h2-6H,1H3;1H
Clé InChI
HIGSLXSBYYMVKI-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... ACHE(43)
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1