P8333
Anti-Protein Kinase Cδ antibody produced in rabbit
whole antiserum
Synonyme(s) :
Anti-PKC δ
347,00 €
About This Item
347,00 €
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
whole antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Contient
15 mM sodium azide
Espèces réactives
rat
Technique(s)
dot blot: 1:50,000
microarray: suitable
western blot: 1:10,000 using rat brain extract
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rat ... Prkcd(170538)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- immunoprecipitation
- immunohistochemistry
- immunoblotting
- ELISA
- chemiluminescence detection systems to detect PKC δ
- dot-blot immunoassay
Western Blotting (1 paper)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité