Principaux documents
P7999
Sigma-Aldrich
Plasminogène from human plasma
≥2.0 units/mg protein, lumps and powder, suitable for streptokinase determination by clot formation procedure
Synonyme(s) :
Profibrinolysine
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
eCl@ss :
42030240
Nomenclature NACRES :
NA.54
Source biologique
human plasma
Forme
lumps and powder
Activité spécifique
≥2.0 units/mg protein
Poids mol.
90 kDa
Composition
protein, 2.0-7.0%
Adéquation
suitable for streptokinase determination by clot formation procedure
Numéro d'accès UniProt
Activité étrangère
plasmin ≤0.5% of base activity
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
human ... PLG(5340)
Description générale
Le gène du plasminogène (PLG) est situé sur le chromosome 6q26 de l′homme.[1] La protéine plasminogène a un poids moléculaire d′environ ~90 kDa. Elle est composée d′un domaine « PAN/apple » à l′extrémité N-terminale, de cinq domaines « kringle » et d′un domaine de sérine protéase à l′extrémité C-terminale.[2]
Application
Le plasminogène est une glycoprotéine à chaîne unique présente dans le plasma humain et le liquide extracellulaire. Certaines enzymes, comme l′activateur tissulaire du plasminogène (tPA), convertissent le plasminogène en plasmine, sa forme active. Le plasminogène a été employé pour étudier sa conversion en plasmine[3].
L′enzyme proposée par Sigma a été utilisée pour examiner la capacité du plasminogène issu de sécrétions nasales à favoriser la colonisation de surface par S. aureus.[4] Ce produit a été utilisé pour évaluer la liaison de la protéine OspC recombinante au plasminogène par ELISA.[5] Il a également été utilisé pour le criblage de S. pneumoniae marquée par FITC pour déterminer les interactions protéiques dans un essai en phase solide. Dans cet essai, un puits a été revêtu de plasminogène et incubé avec des bactéries marquées par FITC, et le signal fluorescent a été mesuré dans un fluorimètre.[6]
Actions biochimiques/physiologiques
Le plasminogène est un précurseur de la protéase plasmine. Le plasminogène est activé soit par l′activateur tissulaire du plasminogène (tPA), qui active principalement l′activité fibrinolytique (thrombolytique) de la plasmine, soit par l′activateur du plasminogène de type urokinase (uPA), qui joue un rôle dans le remodelage de la matrice extracellulaire et la migration des cellules. La plasmine clive la fibrine/le fibrinogène et les facteurs de coagulation sanguine V/Va et VIII/VIIIa. Elle active les métalloprotéinases matricielles par clivage des pro-enzymes inactives. Elle est également impliquée dans l′activation de certains facteurs de croissance, comme le facteur de croissance de l′endothélium vasculaire (VEGF) et le facteur de croissance transformant β (TGF-β).
Propriétés physiques
La forme native intacte du plasminogène humain est une glycoprotéine de 791 acides aminés qui présente 24 ponts disulfures. Le plasminogène contient un seul glycane bi-antennaire sialylé à liaison N-glycosidique. Les deux O-glycanes possèdent une base de Gal β-1-3GalNAc qui sont α-2-3 sialylées au niveau de l′unité Gal terminale. Une autre forme disialylée présente un deuxième résidu d′acide sialique avec une liaison α-2-6 à GalNAc. Les formes mono-sialylées et disialylées sont présentes à un ratio molaire de 80 à 20 dans le plasminogène humain.
Définition de l'unité
Une unité produit une micromole de p-nitroanilide à partir de D-Val-Leu-Lys-p-nitroanilide par minute à pH 7,5 et 37 °C. L′activité est déterminée après une activation en plasmine par l′urokinase.
Reconstitution
Les solutions doivent être stockées dans un tampon à pH neutre contenant de la lysine à 20 mM. La protéine doit être aussi concentrée que possible. En aliquotes congelés à −20 °C, elle devrait être stable pendant plusieurs semaines.
Remarque sur l'analyse
εSans acide ε-aminocaproïque
Le plasma de chaque donneur a été testé et a donné un résultat négatif pour les anticorps anti-VIH-1, anti-VIH-2, anti-HCV et l′Ag HBs.
Clause de non-responsabilité
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d′importation et d′exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L′acheteur (c′est-à-dire l′utilisateur FINAL) est tenu d′obtenir une autorisation d′importation auprès du ministère français de la recherche, mentionné à l′article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l′autorisation d′importation requise.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Genetic risk factors for portopulmonary hypertension in patients with advanced liver disease
Roberts KE, et al.
American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 179(9), 835-842 (2009)
Christopher G Earnhart et al.
Clinical and vaccine immunology : CVI, 18(6), 901-906 (2011-04-29)
Borrelia burgdorferi OspC is an outer membrane lipoprotein required for the establishment of infection in mammals. Due to its universal distribution among B. burgdorferi sensu lato strains and high antigenicity, it is being explored for the development of a next-generation
Yan Wang et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 24(16), 9255-9266 (2020-07-07)
Blood-brain barrier (BBB) integrity injury within the thrombolytic time window is becoming a critical target to reduce haemorrhage transformation (HT). We have previously reported that BBB damage was initially damaged in non-infarcted striatum after acute ischaemia stroke. However, the underlying
Cécile Frolet et al.
BMC microbiology, 10, 190-190 (2010-07-14)
Streptococcus pneumoniae is a widely distributed commensal Gram-positive bacteria of the upper respiratory tract. Pneumococcal colonization can progress to invasive disease, and thus become lethal, reason why antibiotics and vaccines are designed to limit the dramatic effects of the bacteria
Jian Sha et al.
Journal of bacteriology, 191(9), 3095-3107 (2009-03-10)
In this study, we demonstrated that the surface-expressed enolase from diarrheal isolate SSU of Aeromonas hydrophila bound to human plasminogen and facilitated the latter's tissue-type plasminogen activator-mediated activation to plasmin. The bacterial surface-bound plasmin was more resistant to the action