Principaux documents
P7930
Sigma-Aldrich
1,2-Dimyristoyl-rac-glycero-3-phosphocholine
≥99%
Synonyme(s) :
1,2-Ditetradecanoyl-rac-glycerol-3-phosphocholine, rac-Phosphatidylcholine, 1,2-dimyristoyl, DL-α-Dimyristoyl-phosphatidylcholine, DL-β,γ-Dimyristoyl-α-lecithin
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C36H72NO8P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
677.93
Beilstein:
1917934
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pour en savoir plus sur le produit P7930, veuillez contacter la filiale Merck locale ou un distributeur. Contacter notre Service technique
Essai
≥99%
Forme
powder
Groupe fonctionnel
amine
ester
Type de lipide
phosphoglycerides
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COP([O-])(=O)OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C36H72NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-35(38)42-32-34(33-44-46(40,41)43-31-30-37(3,4)5)45-36(39)29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h34H,6-33H2,1-5H3
Clé InChI
CITHEXJVPOWHKC-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
Read our article about how the Nanodisc system allows for structural studies of membrane proteins.