364460
L-Proline benzyl ester hydrochloride
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Activité optique
[α]20/D −48°, c = 1 in H2O
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
148-151 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
Cl[H].[H][C@]1(CCCN1)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C12H15NO2.ClH/c14-12(11-7-4-8-13-11)15-9-10-5-2-1-3-6-10;/h1-3,5-6,11,13H,4,7-9H2;1H/t11-;/m0./s1
Clé InChI
NEDMOHHWRPHBAL-MERQFXBCSA-N
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable