P6134
2-Phényléthanol
≥98% (GC)
Synonyme(s) :
β-PEA, Alcool 2-phényléthylique, Benzyl carbinol, PEA
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
4.21 (vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 58 °C)
Essai
≥98% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.5317 (lit.)
pb
219-221 °C/750 mmHg (lit.)
Pf
−27 °C (lit.)
Densité
1.020 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OCCc1ccccc1
InChI
1S/C8H10O/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
Clé InChI
WRMNZCZEMHIOCP-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
En option
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
215.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
102 °C - closed cup