Documents
685836
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1-phényléthanol
97%
Synonyme(s) :
(−)-Methyl phenyl carbinol, Alcool (S)-(−)-α-méthylbenzylique, Alcool (S)-(−)-Sec-Phenylethylique
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H10O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
122.16
Numéro Beilstein :
2039797
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
liquid
Activité optique
[α]22/D -44.0°, neat
Point d'ébullition
88-89 °C/10 mmHg (lit.)
Pf
9-11 °C (lit.)
Densité
1.012 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[C@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H10O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9H,1H3/t7-/m0/s1
Clé InChI
WAPNOHKVXSQRPX-ZETCQYMHSA-N
Catégories apparentées
Description générale
(S)-(-)-1-Phenylethanol can be prepared from acetophenone via bioreduction in the presence of Rhizopus arrhizus as a biocatalyst.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Laboratory scale-up synthesis of chiral carbinols using Rhizopus arrhizus.
Salvi NA and Chattopadhyay S.
Tetrahedron Asymmetry, 27(4), 188-192 (2016)