P6124
5-(4-Phenoxybutoxy)psoralen
≥98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
PAP-1
257,00 €
About This Item
257,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Conditions de stockage
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 9 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C1Oc2cc3occc3c(OCCCCOc4ccccc4)c2C=C1
InChI
1S/C21H18O5/c22-20-9-8-16-19(26-20)14-18-17(10-13-24-18)21(16)25-12-5-4-11-23-15-6-2-1-3-7-15/h1-3,6-10,13-14H,4-5,11-12H2
Clé InChI
KINMYBBFQRSVLL-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Articles
We offer many products related to potassium channels for your research needs.