P1259
Phytase from wheat
≥0.01 unit/mg solid
Synonyme(s) :
6-Phytase, Phytate 6-phosphatase, myo-Inositol-hexakisphosphate 6-phosphohydrolase
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Activité spécifique
≥0.01 unit/mg solid
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Qualité
Définition de l'unité
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable