P5514
Pyrilamine maleate salt
Synonyme(s) :
Mepyramine maleate salt, N-(4-Methoxyphenyl)methyl-N′,N′-dimethyl-N-(2-pyridinyl)-1,2-ethanediamine maleate salt
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Auteur
Watson
Chaîne SMILES
OC(=O)\C=C/C(O)=O.COc1ccc(CN(CCN(C)C)c2ccccn2)cc1
InChI
1S/C17H23N3O.C4H4O4/c1-19(2)12-13-20(17-6-4-5-11-18-17)14-15-7-9-16(21-3)10-8-15;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-11H,12-14H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
Clé InChI
JXYWFNAQESKDNC-BTJKTKAUSA-N
Informations sur le gène
human ... HRH1(3269)
Application
- to treat Cassiopea sp. as H1 receptor antagonist
- to intraperitoneally inject mice to prevent the release of endogenous histamine
- in membrane binding assay to determine the Ki values and in the comparative inhibitory concentration (IC50) studies by whole-cell patch clamp technique
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable