P5306
Papaïne from papaya latex
lyophilized powder, aseptically filled
Synonyme(s) :
Papaïnase
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
papaya (latex)
Niveau de qualité
Stérilité
aseptically filled
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
≥8.0 units/mg protein
Poids mol.
23.4 kDa
Solubilité
H2O: soluble 1.2 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
pH optimal situé entre 6,0 et 7,0.
Hydrolyse également les esters et les amides.
Définition de l'unité
Notes préparatoires
Autres remarques
Inhibiteur
Substrat
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Uncover properties and applications of the cysteine protease papain and find inhibitors, substrates, and other papain products.