E3520
Ebselen
powder, ≥98% (TLC)
Synonyme(s) :
2-Phenyl-1,2-benzisoselenazol-3(2H)-one
292,00 €
About This Item
292,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
Ebselen, cysteine modifier
Niveau de qualité
Essai
≥98% (TLC)
Forme
powder
Pf
176-182 °C
Solubilité
chloroform: 19.60-20.40 mg/mL, clear, yellow
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C1N([Se]c2ccccc12)c3ccccc3
InChI
1S/C13H9NOSe/c15-13-11-8-4-5-9-12(11)16-14(13)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
Clé InChI
DYEFUKCXAQOFHX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Les clients ont également consulté
Articles
Uncover properties and applications of the cysteine protease papain and find inhibitors, substrates, and other papain products.
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.