P5400
Pectinesterase from orange peel
lyophilized powder, ≥150 units/mg protein
Synonyme(s) :
Pectin methylesterase, Pectin pectylhydrolase
992,00 €
About This Item
992,00 €
Produits recommandés
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
≥150 units/mg protein
Composition
Protein, 20-50% biuret
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Autre catégorie plus écologique
, Enabling
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable