P4514
Phenylacetic acid
Synonyme(s) :
α-Toluic acid, α-Tolylic acid, Benzeneacetic acid, PAA
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
~4 (vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 97 °C)
Disponibilité
not available in Japan
Point d'ébullition
265 °C (lit.)
Pf
76-78 °C (lit.)
Densité
1.081 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,9,10)
Clé InChI
WLJVXDMOQOGPHL-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par