Documents
L2145
Sigma-Aldrich
L-Leucine-7-amido-4-méthylcoumarine hydrochloride
fluorogenic, ≥98% (TLC), powder
Synonyme(s) :
H-L-Leu-AMC HCl
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H20N2O3 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
324.80
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.32
product name
L-Leucine-7-amido-4-méthylcoumarine hydrochloride,
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
powder
Solubilité
methanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Fluorescence
λex 327 nm; λem 349 nm (pH 8.0)
λex 380 nm; λem 440 nm (Reaction product)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Cl.CC(C)C[C@H](N)C(=O)Nc1ccc2C(C)=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C16H20N2O3.ClH/c1-9(2)6-13(17)16(20)18-11-4-5-12-10(3)7-15(19)21-14(12)8-11;/h4-5,7-9,13H,6,17H2,1-3H3,(H,18,20);1H/t13-;/m0./s1
Clé InChI
VCRXITKKWBOQRZ-ZOWNYOTGSA-N
Description générale
Le chlorhydrate de L-leucine-7-amido-4-méthylcoumarine (Leu-AMC) est un substrat peptidyle fluorogène de la leucine aminopeptidase, une enzyme extracellulaire présente en grande quantité dans les systèmes aquatiques naturels. Cette enzyme est l'une des diverses enzymes que les bactéries utilisent pour hydrolyser les protéines.
Application
Le chlorhydrate de L-leucine-7-amido-4-méthylcoumarine a été utilisé :
  • comme substrat dans des analyses de sol par fluorescence
  • pour déterminer l'activité leucine-aminopeptidase des enzymes M1 (PfA-M1) et PfA-M17 de Plasmodium falciparum
Le chlorhydrate de L-leucine-7-amido-4-méthylcoumarine (Leu-AMC) est utilisé comme analogue de substrat pour déterminer l'activité leucine aminopeptidase.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
C Ryan Penton et al.
Journal of environmental quality, 37(3), 972-976 (2008-05-06)
Enzyme catalyzed reactions are generally considered the rate-limiting step in organic matter degradation and may be significantly influenced by the structure and composition of plant communities. Changes in these rates have the potential to effect long-term peat accumulation and influence
Vincent Tardy et al.
Journal of hazardous materials, 411, 125121-125121 (2021-04-17)
Pharmaceutical industry effluents are complex and highly variable in time. Assessing the efficiency of a pharmaceutical industry wastewater treatment plant (WWTP) and the resulting decrease in effluent toxicity and ecological risk is thus not straightforward. We set up an original
Activity profiling of ectomycorrhiza communities in two forest soils using multiple enzymatic tests
Courty PE, et al.
The New phytologist, 167, 309-319 (2005)
Enzyme activity responses to nutrient loading in subtropical wetlands
Penton CR and Newman S
Biogeochemistry, 84, 83-98 (2007)
Vincent Tardy et al.
Journal of hazardous materials, 411, 125121-125121 (2021-04-17)
Pharmaceutical industry effluents are complex and highly variable in time. Assessing the efficiency of a pharmaceutical industry wastewater treatment plant (WWTP) and the resulting decrease in effluent toxicity and ecological risk is thus not straightforward. We set up an original