P3953
L-α-Phosphatidyl-D-myo-inositol 3-monophosphate, dipalmitoyl
About This Item
Produits recommandés
Solubilité
DMSO: soluble
chloroform: soluble
ethanol: soluble
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(O)(=O)O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](OP(O)(O)=O)[C@H]1O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C41H80O16P2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-34(42)53-31-33(55-35(43)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)32-54-59(51,52)57-41-38(46)36(44)37(45)40(39(41)47)56-58(48,49)50/h33,36-41,44-47H,3-32H2,1-2H3,(H,51,52)(H2,48,49,50)/t33-,36+,37+,38-,39-,40-,41+/m1/s1
Clé InChI
SZPQTEWIRPXBTC-KFOWTEFUSA-N
Catégories apparentées
Substrats
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable