Principaux documents
P3029
Sigma-Aldrich
Phencyclidine hydrochloride
Synonyme(s) :
1-(1-phénylcyclohexyl)pipéridine hydrochloride, PCP hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H25N · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
279.85
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Le produit P3029 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Forme
powder
Niveau de qualité
Contrôle du médicament
USDEA Schedule II; Home Office Schedule 2; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIA (Portugal)
Solubilité
H2O: 11.2 mg/mL
0.1 M HCl: 18.4 mg/mL
methanol: 30 mg/mL
Chaîne SMILES 
Cl.C1CCN(CC1)C2(CCCCC2)c3ccccc3
InChI
1S/C17H25N.ClH/c1-4-10-16(11-5-1)17(12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;/h1,4-5,10-11H,2-3,6-9,12-15H2;1H
Clé InChI
BUAJNGPDPGKBGV-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
σ agoniste du récepteur des opioïdes et psychostimulant ; inhibe l'activation des récepteurs du glutamate NMDA en se liant à un site allostérique au sein du canal ionique.
Caractéristiques et avantages
Ce composé fait partie de notre sélection de produits pour la recherche dans le domaine de l′ADME-Tox et des neurosciences. Découvrez d′autres produits sélectionnés ADME Tox et Neurosciences Pour en savoir plus sur les petites molécules bioactives destinées à d′autres domaines de recherche, rendez-vous sur sigma.com/discover-bsm.
Ce composé figure sur les pages Récepteurs de l'acétylcholine (nicotiniques) et Récepteurs du glutamate (famille des canaux ioniques) du Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction (manuel de classification des récepteurs et de transduction du signal). Cliquez ici pour consulter les autres pages du manuel.
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
R H Porter et al.
Journal of neurochemistry, 64(2), 614-623 (1995-02-01)
Quantitative receptor autoradiography was used to examine the regional binding characteristics of a diverse group of N-methyl-D-aspartate (NMDA)-receptor channel blockers that varied in potency 10(5)-fold. Full competition curves were generated in each of six brain regions for 11 different compounds.
Sam Vesuna et al.
Nature, 586(7827), 87-94 (2020-09-18)
Advanced imaging methods now allow cell-type-specific recording of neural activity across the mammalian brain, potentially enabling the exploration of how brain-wide dynamical patterns give rise to complex behavioural states1-12. Dissociation is an altered behavioural state in which the integrity of
Xin Chen et al.
Journal of medicinal chemistry, 55(16), 7141-7153 (2012-08-01)
Functionally selective G protein-coupled receptor (GPCR) ligands, which differentially modulate canonical and noncanonical signaling, are extremely useful for elucidating key signal transduction pathways essential for both the therapeutic actions and side effects of drugs. However, few such ligands have been
Philip L R Gaskin et al.
Psychopharmacology, 231(12), 2533-2545 (2014-01-10)
Schizophrenia is a debilitating disorder comprising positive, negative and cognitive deficits with a poorly defined neurobiological aetiology; therefore, animal models with greater translational reliability are essential to develop improved therapies. This study combines two developmental challenges in rats, neonatal phencyclidine
M Ingallinesi et al.
Molecular psychiatry, 20(8), 951-958 (2014-08-27)
Gpr88, an orphan G-protein-coupled receptor, is highly and almost exclusively expressed in the medium spiny projection neurons of the striatum, and may thus participate in the control of motor functions and cognitive processing that are impaired in neuropsychiatric disorders such