P2860
Monoclonal Anti-PSF antibody produced in mouse
clone B92, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Mouse Anti-Polypyrimidine tract-binding protein-associated splicing factor
148,00 €
About This Item
148,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
B92, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
mouse, human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Concentration
~2 mg/mL
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
radioimmunoassay: suitable using cells
western blot: 2-4 μg/mL using whole extract of cultured HeLa cells
Isotype
IgG1
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TAP1(6890)
Description générale
Immunogène
Application
Immunofluorescence (1 paper)
Immunohistochemistry (1 paper)
Immunoprecipitation (1 paper)
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
- immunoprecipitation
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Notes préparatoires
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable