Principaux documents
S753254
MALEAMIDE
AldrichCPR
S753254-50MG
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S753254-50MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C4H6N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.105
Numéro MDL:
158,00 €