Principaux documents
P2240
Sigma-Aldrich
Procainamide agarose gel
Synonyme(s) :
Agarose Gel with Procainamide, Procainamide Gel
10 ML
226,00 €
50 ML
870,00 €
100 ML
1 580,00 €
226,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10 ML
226,00 €
50 ML
870,00 €
100 ML
1 580,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41106500
Nomenclature NACRES :
NA.56
226,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Forme
suspension
Niveau de qualité
Ampleur du marquage
≥3 mg per mL (packed gel)
Couleur
white
Matrice
4% cross-linked agarose
Activation de la matrice
cyanogen bromide
Fixation de matrice
Amino
Espaceur de matrice
8 atoms
Température de stockage
2-8°C
Description générale
2 mL suspension yields 1 mL packed gel
Forme physique
Suspension in 0.05M Sodium Phosphate, pH 8.0 containing 0.005% Hibitane
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Katherine E Larrimore et al.
Progress in neuro-psychopharmacology & biological psychiatry, 102, 109961-109961 (2020-05-11)
Cocaine use disorders include short-term and acute pathologies (e.g. overdose) and long-term and chronic disorders (e.g. intractable addiction and post-abstinence relapse). There is currently no available treatment that can effectively reduce morbidity and mortality associated with cocaine overdose or that