Documents
P2161
Sigma-Aldrich
Thyrotropin releasing hormone acetate salt
≥97% (HPLC)
Synonyme(s) :
TRH, pGlu-His-Pro Amide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H26N6O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
422.44
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté
≥97% (HPLC)
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(O)=O.NC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)[C@H](Cc2c[nH]cn2)NC(=O)[C@@H]3CCC(=O)N3
Informations sur le gène
human ... TRH(7200)
mouse ... Trhr(22045)
Actions biochimiques/physiologiques
Stimulates the production of thyrotropin (TSH) and its secretion from the anterior pituitary.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable