869006-M
Thyroid Stimulating Hormone, Human Pituitary, Iodination Grade
Synonyme(s) :
Thyroid Stimulating Hormone, Human Pituitary, Iodination Grade, Thyrotropin, hTSH
Produits recommandés
Source biologique
human pituitary glands
Niveau de qualité
Description
Merck USA index - 14, 9414
Stérilité
non-sterile
Essai
≥95% (weight)
Forme
lyophilized solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Technique(s)
enzyme immunoassay: suitable
Impuretés
≤0.1% hPRL (weight)
≤0.2% hGH, hFSH (weight)
≤0.3% hLH (weight)
Solubilité
0.05 M PBS: 1 mg/mL
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... TSHB(7252)
Description générale
Thyroid Stimulating Hormone is a glycoprotein produced by anterior pituitary gland. Its structure contains an alpha chain and a beta chain.[1]
Actions biochimiques/physiologiques
Avertissement
Définition de l'unité
Notes préparatoires
Reconstitution
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable