P1868
Protein Phosphatase 2A2 from bovine kidney
buffered aqueous glycerol solution
Synonyme(s) :
PP2A2
875,00 €
About This Item
875,00 €
Produits recommandés
Source biologique
bovine kidney
Niveau de qualité
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Activité spécifique
~2.0 U/vial
Poids mol.
dimer 101 kDa (65 kDa and 36 kDa)
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable