P1655
Purine
Synonyme(s) :
7H-Imidazo(4,5-d)pyrimidine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98%
Pf
214-217 °C (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
c1ncc2nc[nH]c2n1
InChI
1S/C5H4N4/c1-4-5(8-2-6-1)9-3-7-4/h1-3H,(H,6,7,8,9)
Clé InChI
KDCGOANMDULRCW-UHFFFAOYSA-N
Conditionnement
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable