Principaux documents
P1652
Sigma-Aldrich
D-α-Phosphatidylcholine, dipalmitoyl
≥99%
Synonyme(s) :
2,3-Dihexadecanoyl-sn-glycero-1-phosphocholine
500 MG
1 470,00 €
1 470,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 MG
1 470,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352211
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
1 470,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
semisynthetic
Essai
≥99%
Forme
powder
Groupe fonctionnel
phospholipid
Type de lipide
phosphoglycerides
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Autres remarques
This is the stereoisomer of phosphatidylcholine which is inactive as a substrate for snake venom phospholipase A2.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
THE SUBSTRATE SPECIFICITY OF PHOSPHOLIPASE A.
VAN DEENENL et al.
Biochimica et biophysica acta, 70, 538-553 (1963-10-22)