Documents
P0801
Sigma-Aldrich
Polyoxyethylene ethers
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Densité
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
−20°C
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
204.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
96 °C - closed cup