P0643
5-Propyl-2-thiouracil
≥98%
Synonyme(s) :
PTU
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (organic)
Pureté
≥98%
Forme
powder
Solubilité
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
Chaîne SMILES
CCCC1=CNC(=S)NC1=O
InChI
1S/C7H10N2OS/c1-2-3-5-4-8-7(11)9-6(5)10/h4H,2-3H2,1H3,(H2,8,9,10,11)
Clé InChI
RWJRFPUNLXBCML-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges