P3755
6-Propyl-2-thiouracil
enzyme inhibitor
Synonyme(s) :
2,3-Dihydro-6-propyl-2-thioxo-4(1H)-pyrimidinone, 4-Hydroxy-2-mercapto-6-propylpyrimidine
54,70 €
About This Item
54,70 €
Produits recommandés
Description
enzyme inhibitor
Essai
≥99% (HPLC)
Forme
powder
Pf
218-220 °C (lit.)
Solubilité
10% NH3: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
Chaîne SMILES
CCCC1=CC(=O)NC(=S)N1
InChI
1S/C7H10N2OS/c1-2-3-5-4-6(10)9-7(11)8-5/h4H,2-3H2,1H3,(H2,8,9,10,11)
Clé InChI
KNAHARQHSZJURB-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... DIO1(1733) , TPO(7173)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges