P0100
Psilocybin
≥98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-1H-indol-4-yl phosphate
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Contrôle du médicament
USDEA Schedule I; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Solubilité
H2O: >20 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CN(C)CCc1c[nH]c2cccc(OP(O)(O)=O)c12
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable