P0098
Pediocin from Pediococcus acidilactici
≥95% (HPLC), buffered aqueous solution
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
buffered aqueous solution
Concentration
0.1 mg/mL in 0.1 M sodium acetate pH 5.0
Spectre d'activité de l'antibiotique
Gram-positive bacteria
Mode d’action
cell membrane | interferes
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Ribosomally synthesized antimicrobial peptides are a promising focus in antibiotic research amidst bacterial resistance and emerging infectious diseases.