Principaux documents
D9565
Sigma-Aldrich
β-Defensin 1 human
≥98% (HPLC and SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder (from 10 mM acetic acid)
5 μG
549,00 €
549,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 μG
549,00 €
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.32
549,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
≥98% (HPLC and SDS-PAGE)
Forme
lyophilized powder (from 10 mM acetic acid)
Poids mol.
estimated mol wt 3.9 kDa
Numéro d'accès UniProt
Spectre d'activité de l'antibiotique
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
fungi
viruses
Mode d’action
cell wall synthesis | interferes
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... DEFB1(1672)
Amino Acid Sequence
Asp-His-Tyr-Asn-Cys-Val-Ser-Ser-Gly-Gly-Gln-Cys-Leu-Tyr-Ser-Ala-Cys-Pro-Ile-Phe-Thr-Lys-Ile-Gln-Gly-Thr-Cys-Tyr-Arg-Gly-Lys-Ala-Lys-Cys-Cys-Lys [Disulfide bridges 5-34, 12-27, and 17-35]
Description générale
Chemical structure: peptide
Actions biochimiques/physiologiques
A small cationic peptide which demonstrates anti-microbial activity.
A small cationic peptide which demonstrates anti-microbial activity. Originally isolated from human plasma, this substance is constitutively expressed in mucosal membrane epithelium.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
Ribosomally synthesized antimicrobial peptides are a promising focus in antibiotic research amidst bacterial resistance and emerging infectious diseases.