P0081
Monoclonal Anti-PMP22 antibody produced in mouse
~1.0 mg/mL, clone CF1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-CMT1A, Anti-Charcot-Marie-Tooth neuropathy 1A, Anti-GAS3, Anti-Growth arrest-specific 3, Anti-HNPP, Anti-Peripheral myelin protein 22
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
CF1, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~22 kDa
Espèces réactives
human, monkey
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: 2.5-5 μg/mL using human spinal cord tissue sections.
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PMP22(5376)
Description générale
Immunogène
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable