P0078
Anti-PMP22 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-GAS3, Anti-Growth arrest-specific 3, Anti-Peripheral myelin protein 22
410,00 €
About This Item
410,00 €
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~22 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 2.5-5 μg/mL using biotin/ExtrAvidin™-Peroxidase staining of formalin-fixed, paraffin-embedded human spinal cord sections
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PMP22(5376)
mouse ... Pmp22(18858)
rat ... Pmp22(24660)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable