OH30428199
Ohaus® Compass Energy Efficient Portable Balance
Model CX221, weighing capacity 220 g, resolution: 0.1 g
Synonyme(s) :
laboratory balance, movable balance, transportable balance, travel balance, weighing balance
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
metal weighing plate
Caractéristiques
CE compliant
CSA approved
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Ohaus® 30428199
Plage de mesure de la capacité de pesée
220 g, resolution: 0.1 g
weighing pan W × L
14.2 cm × 12.8 cm
Alimentation par piles
alkaline, 1000 hr life
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages