N8002
Nuclear Fast Red
Powder
Synonyme(s) :
Calcium Red, 4-Amino-9,10-dihydro-1,3-dihydroxy-9,10-dioxo-2-anthracenesulfonic acid sodium salt
About This Item
Produits recommandés
product name
Nuclear Fast Red,
Forme
powder
Solubilité
water: soluble 4 mg/mL, dark red to very dark red and red purple
Adéquation
suitable for determination of calcium
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
[Na+].Nc1c(O)c(c(O)c2C(=O)c3ccccc3C(=O)c12)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C14H9NO7S.Na/c15-9-7-8(12(18)14(13(9)19)23(20,21)22)11(17)6-4-2-1-3-5(6)10(7)16;/h1-4,18-19H,15H2,(H,20,21,22);/q;+1/p-1
Clé InChI
IFSXZLJQEKGQAF-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable