1.00121
Nuclear fast red-aluminum sulfate solution 0.1%
for microscopy
About This Item
Niveau de qualité
Forme
liquid
IVD
for in vitro diagnostic use
Concentration
0.1%
Technique(s)
microbe id | staining: suitable
Densité
1.04-1.06 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
15-25°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable