N7395
Immobilon®-NC HATF membranes
diam. 132 mm
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Immobilon®
Diamètre
132 mm
Dimension de pores
0.45 μm
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges