HATF09025
Immobilon® MCE Membrane Filter
0.45 μm Pore Size, filter diam. 90 mm, hydrophilic
Synonyme(s) :
Immobilon®-NC Transfer Membrane
126,00 €
Date d'expédition estimée le13 juin 2025Détails
About This Item
126,00 €
Date d'expédition estimée le13 juin 2025Détails
Produits recommandés
Nom du produit
Filtre membrane en esters de cellulose, 0,45 µm de dimension de pores, Immobilon®, filter diam. 90 mm, hydrophilic
Matériaux
mixed cellulose esters (MCE) membrane (surfactant-free)
plain filter
white filter
Niveau de qualité
Description
90 mm diameter disc, 0.45 µm pore size, Triton-free, mixed cellulose esters transfer membrane
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Immobilon®
Millipore
Paramètres
4 L/min-cm2 air flow rate
60 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Technique(s)
western blot: suitable
Diamètre
90 mm
Diam. du filtre
90 mm
Épaisseur
150 μm
Couleur
white
Indice de réfraction
n/D 1.51
Matrice
Immobilon®
Dimension de pores
0.45 μm pore size
79 % porosity
Capacité
117 μg/cm2 (insulin)
160 μg/cm2 adsorption capacity (BSA)
259 μg/cm2 adsorption capacity (goat IgG)
Point de bulle
≥2.1 bar, air with water at 23 °C
Compatibilité
for use with Amido black
for use with CPTS
for use with Colloidal gold
for use with India ink
for use with Ponceau-S red
Méthode de détection
colorimetric
fluorometric
radioactive
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Application
- Biological solutions
- Cell contact
- Very small volumes requiring surfactant-free surfaces
- Isolation of virus-like particles in wastewater
- Microplastics analysis grade water
- Nucleic acid binding, including eDNA
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3