Documents
N5908
Sigma-Aldrich
N-(NBD-Aminocaproyl)sphinganine
≥98%
Synonyme(s) :
C6-NBD Sphinganine, N-[6-[(7-Nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]caproyl]-sphinganine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C30H51N5O6
Poids moléculaire :
577.76
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥98%
Forme
solid
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCC[C@@H](O)[C@H](CO)NC(=O)CCCCCNc1ccc([N+]([O-])=O)c2nonc12
InChI
1S/C30H51N5O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15-18-27(37)25(23-36)32-28(38)19-16-14-17-22-31-24-20-21-26(35(39)40)30-29(24)33-41-34-30/h20-21,25,27,31,36-37H,2-19,22-23H2,1H3,(H,32,38)/t25-,27+/m0/s1
Clé InChI
GEZLBJRDZRUTOE-AHKZPQOWSA-N
Description générale
Fluorescently labeled fatty acid sphingolipid membrane probe. NBD group excitation 460 nm, emission 534 nm.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable