N5879
O-(4-Nitrophenylphosphoryl)choline
Synonyme(s) :
p-Nitrophenylphosphorylcholine, NPPC, Phosphocholine 4-nitrophenyl ester
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
C[N+](C)(C)CCOP([O-])(=O)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H17N2O6P/c1-13(2,3)8-9-18-20(16,17)19-11-6-4-10(5-7-11)12(14)15/h4-7H,8-9H2,1-3H3
Clé InChI
NAIXASFEPQPICN-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable