N5663
Monoclonal Anti-3-Nitrotyrosine antibody produced in mouse
~1 mg/mL, clone 2A12, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2A12, monoclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Poids mol.
antigen ~55 kDa
Espèces réactives
wide range
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:1,000 using mouse and rat brain
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... NOS1(4842)
Immunogène
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable