Principaux documents
S6768
Sigma-Aldrich
N-Succinyl-Phe-Gly-Leu-β-naphthylamide
50 MG
157,00 €
157,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50 MG
157,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C31H36N4O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
560.64
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.83
157,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Forme
solid
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(C)CC(NC(=O)CNC(=O)C(Cc1ccccc1)N2C(=O)CCC2=O)C(=O)Nc3ccc4ccccc4c3
InChI
1S/C31H34N4O5/c1-20(2)16-25(30(39)33-24-13-12-22-10-6-7-11-23(22)18-24)34-27(36)19-32-31(40)26(17-21-8-4-3-5-9-21)35-28(37)14-15-29(35)38/h3-13,18,20,25-26H,14-17,19H2,1-2H3,(H,32,40)(H,33,39)(H,34,36)
Clé InChI
SGVJLMFFXDTAFJ-UHFFFAOYSA-N
Substrats
Substrate for an LHRH-degrading neutral endopeptidase
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
B Horsthemke et al.
Biochemistry, 19(13), 2867-2873 (1980-06-24)
A neutral endopeptidase which degrades luteinizing hormone-releasing hormone (LH-RH, <GLu-His-Trp-Ser-Tyr-Gly-Leu-Arg-Pro-GLy-NH2) has been purified 900-fold from extracts of bovine anterior pituitary. This Ca2+-independent enzyme of 83 000 molecular weight (as estimated by gel filtration) cleaves LH-RH (KM = 180 microM) at