N4787
Nek2, Active human
recombinant, expressed in E. coli, ≥85% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonyme(s) :
Never In Mitosis Gene A-Related Kinase 2, Nima-Related Kinase 2
About This Item
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in E. coli
Niveau de qualité
Pureté
≥85% (SDS-PAGE)
Forme
buffered aqueous glycerol solution
enzyme activity
≥10 units/mg protein
Poids mol.
protein apparent mol wt ~80 kDa
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... NEK2(4751)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable