MTOX1010
HepaRG™ 5F Control Cells
human female liver (Source Disease: Hepatocarcinoma and Hepatitis C)
Synonyme(s) :
Human hepatocyte cells
About This Item
Produits recommandés
product name
HepaRG™ 5F Control Cells, 1 vial
Source biologique
human female liver (Source Disease: Hepatocarcinoma and Hepatitis C)
Forme
liquid
Température de stockage
−196°C
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Qualité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Oral drug delivery involves dissolution in the small intestine and absorption across the enterocyte barrier into the portal vein followed by subsequent delivery through the liver into the systemic circulation.