N4763
Nigrosin water soluble
powder, BioReagent, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
Acid black 2
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
BioReagent
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Solubilité
H2O: 10 mg/mL
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable