N4014
Nystatin
powder, suitable for cell culture, BioXtra
Synonyme(s) :
Fungicidin, Mycostatin
91,00 €
About This Item
91,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
Nystatin, powder, γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture
Niveau de qualité
Stérilité
γ-irradiated
Gamme de produits
BioXtra
Forme
powder
Poids mol.
926.1 g/mol
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Spectre d'activité de l'antibiotique
fungi
yeast
Mode d’action
cell membrane | interferes
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O[C@@H]([C@H](C)[C@H](C)O1)[C@@H](C)/C=C/C=C/CC/C=C/C=C/C=C/C=C/[C@H](O[C@@H]2O[C@H](C)[C@@H](O)[C@H](N)[C@@H]2O)C[C@@]3([H])[C@H](C(O)=O)[C@@H](O)C[C@](O)(O3)C[C@@H](O)[C@H](O)CC[C@@H](O)C[C@@H](O)C[C@@H](O)CC1=O
InChI
1S/C47H75NO17/c1-27-17-15-13-11-9-7-5-6-8-10-12-14-16-18-34(64-46-44(58)41(48)43(57)30(4)63-46)24-38-40(45(59)60)37(54)26-47(61,65-38)25-36(53)35(52)20-19-31(49)21-32(50)22-33(51)23-39(55)62-29(3)28(2)42(27)56/h5-6,8,10-18,27-38,40-44,46,49-54,56-58,61H,7,9,19-26,48H2,1-4H3,(H,59,60)/b6-5+,10-8+,13-11+,14-12+,17-15+,18-16+/t27-,28+,29-,30+,31+,32+,33+,34-,35+,36+,37-,38-,40+,41-,42+,43+,44-,46-,47+/m0/s1
Clé InChI
VQOXZBDYSJBXMA-QEKUPDCNSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Antimicrobial spectrum: Nystatin acts against fungi, yeasts and molds.
Attention
Notes préparatoires
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Prevent fungal, yeast, and mold contamination in cell cultures. Discover the best antifungal agent for your cultures with the extensive Sigma® antifungal collection.