Principaux documents
N3759
Sigma-Aldrich
3-Nitro-1H-1,2,4-triazole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C2H2N4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.06
Beilstein:
607167
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pf
210 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1nc[nH]n1
Conditionnement
Packaged under Argon and sealed with PTFE-faced septum.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable