Documents
HT1003
Sigma-Aldrich
Silver Methenamine
Synonyme(s) :
Silver methenamine
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Nomenclature NACRES :
NA.47
Forme
powder
Niveau de qualité
Durée de conservation
Expiry date on the label
Conditionnement
vial of 110 mg
IVD
for in vitro diagnostic use
Application(s)
hematology
histology
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Application
Intended for use in the Silver Stain (Modified GMS) procedure, Procedure No. HT100
Pictogrammes
Health hazardCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges