N1752
4-Nitrophenyl β-D-lactopyranoside
powder
Synonyme(s) :
4-Nitrophenyl beta-D-lactopyranoside, p-Nitrophenyl-beta-D-lactopyranoside
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99% (TLC)
Niveau de qualité
Forme
powder
Couleur
white
Solubilité
water: 19.60-20.40 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to yellow
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OCC1OC(OC2C(O)C(O)C(OC2CO)Oc3ccc(cc3)N(=O)=O)C(O)C(O)C1O
InChI
1S/C18H25NO13/c20-5-9-11(22)12(23)14(25)18(30-9)32-16-10(6-21)31-17(15(26)13(16)24)29-8-3-1-7(2-4-8)19(27)28/h1-4,9-18,20-26H,5-6H2
Clé InChI
IAYJZWFYUSNIPN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable